OP115
Anti-MDM2 (Ab-2) Mouse mAb (2A10)
liquid, clone 2A10, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Murine Double Minute Chromosome-2, Anti-Ubiquitin Protein Ligase, Anti-p53 Binding Protein, Anti-Ubiquitin Protein Ligase, Anti-p53 Binding Protein, Anti-Murine Double Minute Chromosome-2
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A10, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MDM2(4193)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (2 g/ml)
Immunofluorescence (1 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/reaction, see application references)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, heat pre-treatment required)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
A549 cells or most tissues
Autres remarques
Barak, Y., et al. 1993. EMBO. J.12, 461.
Chen, J., et al. 1993. Mol. Cell Biol.13, 4107.
Ladanyi, M., et al. 1993. Cancer Res.53, 16.
Leach, F.S., et al. 1993. Cancer Res.53, 2231.
Oliner, J.D., et al. 1993. Nature362, 857.
Momand, J., et al. 1992. Cell69, 1237.
Oliner, J.D., et al. 1992. Nature358, 80.
Fakharzadeh, S.S., et al. 1991. EMBO. J.10, 1565.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable