M7815
Anti-MDM2 antibody ,Mouse monoclonal
clone HDM2-323, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-ACTFS, Anti-HDMX, Anti-LSKB, Anti-hdm2
484,00 €
About This Item
484,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HDM2-323, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~90 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL (whole cell extract of 293T cells transfected with human MDM2)
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable