OP03
Anti-p53 (Ab-1) (Pantropic) Mouse mAb (PAb421)
liquid, clone PAb421, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PAb421, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
rabbit, monkey, human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Description générale
Immunogène
Application
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (10 µg/ml, see application references)
Immunofluorescence (1-20 µg/ml, see application references)
Flow Cytometry (1-20 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 μg per sample, see application references)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
SK-OV-3 cells or normal skin
Breast carcinoma, A431 cells, or p53 standard (Cat. No. 506147)
Autres remarques
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Legros, Y., et al. 1994. Oncogene9, 2071.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51 6304.
Crawford, L. and Harlow, E. 1982. J. Virol.41, 709.
Harlow, E., et al. 1981. J. Virol.39 861.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable