SAB1305546
MONOCLONAL ANTI-BETA-ACTIN antibody produced in mouse
clone 8H10D10, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ACTB, Actin, cytoplasmic 1, Actin, cytoplasmic 1, N-terminally processed, Beta-actin
553,00 €
About This Item
553,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8H10D10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
41737 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:2000-1:10000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTB(60)
Application
Western Blotting (1 paper)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable