NY4109000
Filtre membrane en nylon, dimension de pores de 41,0 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre filet en nylon
362,00 €
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
About This Item
362,00 €
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
Nylon membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diamètre
90 mm
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
50 μm
Dimension de pores
31 % porosity
41.0 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
- Pour répondre aux besoins de chaque application, les filtres filet en nylon sont disponibles dans de nombreuses ouvertures de mailles.
- Les filtres sont compatibles avec de nombreux agents chimiques et résistent aux solvants agressifs.
- Produit idéal pour l'analyse, la clarification et l'élimination des particules, ainsi que pour la filtration des solvants.
Application
- Collecte d'algues et de cellules
- Analyse des particules
- Filtration de grosses particules
- Toxicologie et dépistage de drogues sur C. elegans et poisson-zèbre
- Filtre de fond pour systèmes d'imagerie particulaire
- Préfiltration de solvants
Surveillance de la qualité des peintures