Principaux documents
NY1H09000
Millipore
Filtre membranes en nylon, dimension de pores de 100,0 μm
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre filet en nylon
50 FILTERS
362,00 €
362,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Changer de vue
50 FILTERS
362,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
362,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Matériaux
Nylon membrane
plain filter
white filter
Description
100.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diamètre
90 mm
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
80 μm
Dimension de pores
100.0 μm pore size
44 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres en nylon, compatibles avec une vaste gamme de solvants, résistent aux solvants agressifs. Ils sont utilisés pour l'analyse, la clarification et l'élimination des particules, ainsi que pour la filtration des solvants.
Application
  • Collecte d'algues et de cellules
  • Analyse des particules
  • Filtration de grosses particules
  • Toxicologie et dépistage de drogues sur C. elegans et poisson-zèbre
  • Filtre de fond pour systèmes d'imagerie particulaire
  • Préfiltration de solvants
Surveillance de la qualité des peintures
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Marc-André Lemay et al.
American journal of botany, 102(3), 390-395 (2015-03-19)
• Assessing seed quality in orchids has been hindered by stringent germination requirements. Seed quality has traditionally been assessed in orchids using in vitro or in situ germination protocols or viability staining. However, these methods are not always well suited
Vincent N Marty et al.
Frontiers in neuroscience, 6, 86-86 (2012-06-16)
Chronic alcohol exposure causes marked changes in reinforcement mechanisms and motivational state that are thought to contribute to the development of cravings and relapse during protracted withdrawal. The nucleus accumbens (NAcc) is a key structure of the mesolimbic dopaminergic reward
J M Williams et al.
Neuroscience, 118(4), 1003-1013 (2003-05-07)
Synaptic plasticity in the dentate gyrus is dependent on activation of the N-methyl-D-aspartate (NMDA)-subtype of glutamate receptors. In this study, we show that synaptic plasticity in turn regulates NMDA receptors, since subunits of the NMDA receptor complex are bidirectionally and