Principaux documents
NWKITIE
Millipore
Immobilon® -E PVDF NOW Bundle
2 rolls, 8.5 cm x 10 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water, 1 dispenser included
2 ROLLS
1 030,00 €
1 030,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 ROLLS
1 030,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
Nomenclature NACRES :
NB.23
1 030,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Ensemble Immobilon®-E NOW, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Caractéristiques
easily wetted with water
Conditionnement
dispenser box of 1
roll of 2
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
western blot: suitable
Rouleau, l × L
8.5 cm × 10 m
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Compatibilité
for use with CPTS
for use with Ponceau-S red
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Description générale
Code du filtre : IEVH
Colorants compatibles :
  • bleu brillant de Coomassie
  • Noir amido
  • Encre de chine
  • Rouge Ponceau S
  • Or colloïdal
  • Transillumination
  • Sypro rubis
La membrane Immobilon-E est la seule membrane en PVDF qui peut être imbibée dans des tampons aqueux, éliminant ainsi l'étape de pré-humidification en méthanol. Elle dispose d'une dimension de pores de 0,45 µm, laquelle est recommandée pour la plupart des applications de western blotting, en particulier pour les protéines supérieures à 20 kDa. Elle est également compatible avec les méthodes de détection chimiluminescentes et chromogènes.
Le système Immobilon NOW permet de couper facilement la membrane de transfert en une seule découpe pour les mini-blots (7 x 8,5 cm) et les midi-blots (8,5 x 13,5 cm) standards.
Mécanismes d'interactions primaires : électrostatique, hydrophobe
Composants
Cet ensemble comprend le distributeur Immobilon NOW et deux rouleaux de 8,5 cm x 10 m de membrane de transfert Immobilon-E.
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany