Merck
IPFL07810
Immobilon®-FL PVDF Membrane
1 roll, 7 x 8.4cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
Synonyme(s) :
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
Pore size:
0.45 μm pore size
Compatibility:
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Membrane de transfert Immobilon®-FL en PVDF, 0.45 μm pore size, 7 X 8.4 cm sheets
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
filter L × W
7 cm × 8.4 cm
pore size
0.45 μm pore size
capacity
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin), 205 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 300 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
shipped in
ambient
Quality Level
General description
La membrane de transfert Immobilon®-FL est une membrane en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) microporeuse conçue pour adsorber les protéines transférées à partir de diverses matrices de gel. La membrane Immobilon®-FL a une dimension de pores nominale de 0,45 μm et est recommandée pour le blotting de protéines d'un poids moléculaire supérieur à 20 kilodaltons (kDa). La membrane présente une très faible autofluorescence sur une large plage de longueurs d'onde d'excitation et d'émission. Cela en fait la solution idéale pour les applications de transfert sur membrane ("blotting") avec immunodétection par fluorescence.
Code du filtre : IPFL
Application
La membrane de transfert Immobilon®-FL est utilisée dans les analyses par western blot.
Features and Benefits
Membrane de transfert Immobilon®-FL :
  • Conçue pour donner des résultats optimaux dans les applications d'immunodétection par fluorescence
  • Le très faible bruit de fond améliore la sensibilité de tous les protocoles d'immunodétection par fluorescence
  • Compatible avec toutes les sondes fluorescentes courantes sur une large plage de longueurs d'onde d'excitation et d'émission
  • Destinée à la détection par chromogène ou par chimioluminescence classique
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Shaimaa I A Ibrahim et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 453-453 (2018-12-14)
Low back pain, a leading cause of disability, is commonly treated by epidural steroid injections that target the anti-inflammatory glucocorticoid receptor (GR). However, their efficacy has been controversial. All currently used epidural steroids also activate the pro-inflammatory mineralocorticoid receptor (MR)
Rianne N Esquivel et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 27(5), 974-985 (2019-04-10)
Zika virus (ZIKV) infection is endemic to several world regions, and many others are at high risk for seasonal outbreaks. Synthetic DNA-encoded monoclonal antibody (DMAb) is an approach that enables in vivo delivery of highly potent mAbs to control infections. We
Ryan C Bates et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 103(2), 237-244 (2012-09-11)
Valproic acid (VPA) is the most widely prescribed antiepileptic drug due to its ability to treat a broad spectrum of seizure types. However, potential complications of this drug include anticonvulsant polytherapy metabolism, organ toxicity and teratogenicity which limit its use
Kevin K Caldwell et al.
Neurotoxicology and teratology, 66, 102-112 (2017-11-15)
Our previous studies suggest that prenatal arsenic exposure (50ppb) modifies epigenetic control of the programming of the glucocorticoid receptor (GR) signaling system in the developing mouse brain. These deficits may lead to long-lasting consequences, including deficits in learning and memory
Contenu apparenté
There’s so much room for experimental variability in traditional immunodetection workflows. For your peace of mind – and ours – we designed the SNAP i.d.® 2.0 system to streamline your Western blot and immunohistochemistry experiments. The concept is simple: a vacuum-driven flow of blocking, antibody, and washing solutions reduces slide and membrane handling. That means a lot less shaking, dipping, pouring and waiting. And now you can process multiple blots and slides in parallel, so it’s easy to apply consistent conditions across experiments.
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Afficher tout