Merck
Passer à
NM0021
Kit de découpe NovaSeal
1/4 in. ID x 1/2 in. OD
Synonyme(s) :
Cutting Die for Electrical Crimping Tool
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 kit
Disponible dès aujourd'huiDeMerck Life Science BV/SRL
887,00 €
A propos de cet article
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
887,00 €
Disponible dès aujourd'huiDétails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
NM0039NM0040NM0041
description
1/4 in. ID x 1/2 in. OD
description
1/4 in. ID x 1/2 in. OD - 200 pack
description
1/2 in. ID x 3/4 in. OD - 200 pack
description
3/8 in. ID x 5/8 in. OD - 200 pack
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0002PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kit de découpe NovaSeal