MXQTRT001
Milliflex® Quantum Membrane Transfer Tool
For use with Milliflex® Quantum system
Synonyme(s) :
Milliflex® Quantum Membrane Transfer Tool
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black polyoxymethylene housing
silicone seal
stainless steel body (1.4462)
stainless steel lever(s) (1.4462)
Fabricant/nom de marque
Milliflex®
Entrée
water
sample(s) (final product)
sample(s) (in process)
sample(s) (raw material)
sample(s) (environmental)
Application(s)
pharmaceutical
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales