Principaux documents
MXSMC0120
Millipore
Cassette pour milieu gélosé Milliflex
Empty Milliflex Cassettes to be filled with solid media
120 EA
342,00 €
342,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
120 EA
342,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NA.74
342,00 €
Date d'expédition estimée le07 mai 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Matériaux
polypropylene
styrene-acrylonitrile (SAN)
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
plate (solid agar)
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
Milliflex®
Entrée
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les cassettes Milliflex® sont des boîtes en plastique vides conçues pour recevoir un milieu gélosé. Elles s'utilisent avec le système Milliflex® ou Milliflex Oasis® pour des tests de biocharge simples, fiables et rapides. Leur conception contribue à rationaliser votre procédure de contrôle de contamination microbienne en élevant le niveau d'assurance qualité et en évitant les risques de contamination exogène. Chaque boîte est formée d'un ensemble de 3 pièces pouvant recevoir 10 ml de milieu. Les boîtes sont stérilisées et conditionnées en packs de 120.
Application
Les cassettes pour milieu gélosé vides Milliflex® sont utilisées dans les tests de biocharge et les analyses microbiologiques classiques de l'eau. Elles sont très utilisées dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique et brassicole.
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.