Merck
Toutes les photos(8)
Principaux documents
MMSYSTMM2
Millipore
Pompe de filtration Milliflex Oasis®
2-head filtration pump without accessory
Synonyme(s) :
Pompe de filtration, Pompe à vide
MMSYSTMM2
7 770,00 €
7 770,00 €
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
MMSYSTMM2
7 770,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40151510
Nomenclature NACRES :
NB.24
7 770,00 €
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
(Filtration head: 316L Stainless Steel)
Niveau de qualité
Agence
EP
JP
USP
Gamme de produits
Milliflex Oasis®
Paramètres
3.4 kg operating weight (7.5 lb) (including filtrationheads)
pump H × W × D
90 mm (3.5 in.) × 230 mm (9.0 in.) × 310 mm (12.2 in.)
Application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex® Oasis system
Description générale
Le système Milliflex Oasis® est une solution complète permettant de simplifier et de sécuriser les tests microbiologiques de QC, avec d'excellents niveaux de productivité, de fiabilité des résultats et de conformité règlementaire. La pompe Milliflex Oasis® est une pompe à vide de nouvelle génération destinée à l'analyse de l'eau et de la biocharge dans les environnements pharmaceutiques.
La pompe à vide Milliflex Oasis® est un équipement de filtration tout-en-un qui permet la filtration microbiologique. La pompe à vide Milliflex Oasis® se compose d'une source de vide contrôlée et d'un support de filtration.
Le système est parfaitement adapté aux postes de sécurité microbiologique ou aux hottes à flux laminaire, car il présente :
  • Un faible encombrement
  • Un faible poids et
  • Des surfaces faciles à décontaminer.
Sa conception unique réduit le risque de contamination croisée entre les échantillons et réduit le risque de résultats faux-positifs. Le kit de décontamination Milliflex Oasis® facilite et automatise la décontamination de la pompe, réduisant ainsi la charge de travail du laboratoire.
Boîtier de pompe : acrylonitrile styrène acrylate et polycarbonate (compatibles avec la stérilisation UV standard)
Application
La pompe à vide Milliflex Oasis® convient aux tests de biocharge et à l'analyse de la qualité de l'eau dans l'industrie pharmaceutique et l'industrie des boissons.
Caractéristiques et avantages
En s'appuyant sur des principes ergonomiques, la fonctionnalité Milliflex Microlite rend le matériel intuitif à utiliser et à entretenir
  • Haut débit : transposable, jusqu'à 3 pompes connectées en série pour procéder à 6 filtrations simultanées.
  • Installation facile : il suffit de brancher les raccords rapides (alimentation et tuyau d'écoulement), sans étalonnage, et le dispositif est prêt à l'emploi.
  • Fiabilité des résultats : un clapet anti-retour intégré à la tête de filtration amovible empêche tout reflux potentiel de fluide, ce qui permet de contrôler le risque de contamination. Les têtes de filtration sont autoclavables et les pièces principales sont peuvent être facilement retirées pour un nettoyage efficace.
Autres remarques
Corps de la pompe uniquement. À commander séparément :
-Tête de filtration : MMHEADMM2 – au moins 2
-Alimentation électrique : MMPWRSP--
Remarque : -- représente le code du pays, à savoir MMPWRSPEU or MMPWRSPUS
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX MICROLITE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.
Questions
  1. I was wondering if the power supply for this pump needed to be plugged into the side that I am using. If I am only using one side, do I need to use the sanitization pump for both side?
    1 answer
    1. The power supply can be plugged into either of the power ports on the back of the Oasis pump.
      The two sides are separate systems with their own vacuum sources and flow paths, so internal sanitization must be performed on both sides of the Oasis pump.