Principaux documents
MX0SP20CL3
Millipore
Millistak+® HC Pro Depth Filter in Micro 20 format
greener alternative
X0SP, filtration area 20 cm², Process Development Scale
Synonyme(s) :
Connexion avec raccord Luer femelle, Filtre en profondeur Millistak+ X0SP Micro 20, Filtre en profondeur Millistak+ HC Pro Pod, Surface de 20 cm2
MX0SP20CL3
450,00 €
450,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Changer de vue
MX0SP20CL3
450,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
450,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Nom du produit
Millistak+® HC Pro Depth Filter in Micro 20 format, X0SP, silica filter aid (with Polyacrylic fiber), filtration area 20 cm2, hydrophilic
Matériaux
glass filled polypropylene housing
silica filter aid (with Polyacrylic fiber)
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diamètre
2.5 in. (6.4 cm)
Surface de filtration
20 cm2
Impuretés
<0.25 EU/mL (LAL test, clot test technique (on filter media only))
Entrée
sample type liquid
Raccords
Luer fitting
Grade du filtre
X0SP
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit a été développé dans le cadre de l'initiative Design for Sustainability (DfS). Cliquez ici pour consulter sa fiche d'évaluation DfS.
Présentation du dispositif : Micro 20
Application
Clarification secondaire (récolte directe et centrifugat) et filtration en aval
Caractéristiques et avantages
Les dispositifs Millistak+® HC Pro Micro 20 offrent :
  • Une meilleure transposabilité pendant les essais de sélection des médias
  • Une surface de filtration plus petite réduit légèrement les exigences de volume pour le flux d'alimentation (approximativement 15 % de moins).
  • Un boîtier transparent qui permet de voir l'écoulement du fluide
  • Un calcul simplifié des débits sur la base d'une surface de filtration de 20 cm2
Le média Millistak+®HC Pro offre :
  • Des matériaux de construction synthétiques
  • Des taux d'extractibles réduits en COT et une réduction de 50 % des volumes de rinçage pré-utilisation
  • Pas de bêta-glycanes pour interférer avec les tests au lysat d'amébocytes de limule (LAL) pour la détection des endotoxines bactériennes
  • Une uniformité d'un lot à l'autre pour assurer la réussite du développement et de la mise en œuvre de procédés de clarification robustes
  • Deux fois la capacité de filtration avec des propriétés de rétention du filtre équivalentes par rapport aux références à base de terre de diatomées (DE) disponibles dans le commerce
  • Une meilleure élimination des impuretés liées aux protéines de cellules hôtes
Les filtres Millistak+® Pod offrent :
  • Faible volume mort pour un meilleur rendement en produit
  • Le format souple d'utilisation et modulaire offre des possibilités de transposition allant jusqu'à 20 000 litres
  • La conception jetable brevetée élimine le besoin de carter, de NEP et de validation du nettoyage
  • Les filtres autonomes Pod protègent les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques
  • La construction robuste est facile à utiliser et à configurer
  • L'encombrement réduit facilite l'utilisation dans les espaces restreints
Conditionnement
3 unités
Autres remarques
L'intégrité est maintenue après 2 cycles d'autoclave de 60 minutes à 123 °C
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
MILLISTAK+® est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne
Contenu apparenté
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.