MX0SP01FS1
Filtre de profondeur Millistak+® HC Pro Pod
X0SP, filtration area 0.11 m², Process Scale
Synonyme(s) :
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, X0SP media series, 0.11 m 2 surface area
335,00 €
Date d'expédition estimée le22 août 2025Détails
About This Item
335,00 €
Date d'expédition estimée le22 août 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Filtre de profondeur Millistak+® HC Pro Pod, X0SP, filtration area 0.11 m2, hydrophilic
Matériaux
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Niveau de qualité
Description
Secondary clarification following primary clarification or primary clarification depth filter.
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 80 °C (Forward)
50 psid max. inlet pressure (3.5 bar) at 80 °C
Hauteur
12.5 in. (32 cm)
317 mm
Longueur
24.2 in. (62 cm)
Profondeur
1.2 in. (3.0 cm)
Surface de filtration
0.11 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Entrée
sample type liquid
Conductivité
24.1-32.8 μS/cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
X0SP
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Réduisez de 50 % le taux de composés extractibles dans les analyses de COT et les exigences de volume de rinçage pré-utilisation
- Pas de bêta-glycanes pour interférer avec les tests au lysat d'amébocytes de limules (LAL) pour la détection des endotoxines bactériennes
- Uniformité d'un lot à l'autre pour assurer la réussite du développement et de la mise en œuvre de procédés de clarification robustes
Formulation et conception du média filtrant en profondeur
- Offre jusqu'à deux fois la capacité de filtration avec des propriétés de rétention du filtre équivalentes par rapport aux références à base de terre de diatomées (DE) disponibles dans le commerce
- Meilleure élimination des impuretés liées aux protéines de cellules hôtes (HCP)
Dispositif Pod jetable
- Format modulaire et flexible offrant des possibilités de transposition de 5 à 12 000 litres ou plus
- Format robuste du dispositif ; facile à utiliser et à configurer
Caractéristiques
Notes préparatoires
L'intégrité est maintenue après 1 cycle d'autoclave de 60 min à 123 °C ; l'autoclave peut altérer les performances de la filtration. Recommandé uniquement pour la décontamination après utilisation.
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais