Principaux documents
MX0SP014H1
Millipore
Filtre de profondeur Millistak+® HC Pro Pod
X0SP, filtration area 0.014 m², Lab Scale
Synonyme(s) :
Millistak+ Pro Pod Depth Filter, X0SP media series, 0.014 m 2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
1 EA
265,00 €
265,00 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Changer de vue
1 EA
265,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
265,00 €
Date d'expédition estimée le17 février 2025Détails
Nom du produit
Filtre de profondeur Millistak+® HC Pro Pod, X0SP, filtration area 0.014 m2, hydrophilic
Matériaux
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Niveau de qualité
Description
Secondary clarification of bioreactor harvests, post centrate harvest
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 37 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4 °C (Forward)
30 psid max. inlet pressure (2.1 bar) at 25 °C
Hauteur
140 mm
5.5 in. (14 cm)
Longueur
8.6 in. (22 cm)
Surface de filtration
0.014 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Entrée
sample type liquid
Conductivité
19.34-53.2 μS/cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
X0SP
Description générale
Le filtre de profondeur® Millistak+ Pod est un filtre de profondeur synthétique offrant des médias de filtration en profondeur plus propres et plus homogènes que les filtres à base de terre de diatomées (DE) et de cellulose (CE) actuellement proposés. Cette unité, se présentant sous la forme d'un Lab Scale Pod avec un média de qualité X0SP, peut prendre en charge des applications de clarification primaire et secondaire, ainsi que des applications de filtration downstream.
Application
Clarification secondaire des récoltes de bioréacteurs, récolte post-centrifugation
Caractéristiques et avantages
Matériaux de construction synthétiques
  • Réduisez de 50 % le taux d'extractibles dans les analyses de COT et les exigences de volume de rinçage pré-utilisation
  • Pas de bêta-glycanes pour interférer avec les tests au lysat d'amébocytes de limules (LAL) pour la détection des endotoxines bactériennes
Uniformité d'un lot à l'autre pour assurer la réussite du développement et de la mise en œuvre de procédés de clarification robustes
Formulation et conception du média filtrant en profondeur
  • Offre jusqu'à deux fois la capacité de filtration avec des propriétés de rétention du filtre équivalentes par rapport aux références à base de terre de diatomées (DE) disponibles dans le commerce
  • Meilleure élimination des impuretés liées aux protéines de cellules hôtes (HCP)
Dispositif Pod jetable
  • Format modulaire et flexible offrant des possibilités de transposition de 5 à 12 000 litres ou plus
  • Format robuste du dispositif ; facile à utiliser et à configurer
Caractéristiques
Grade du filtre : X0SP
Les métaux à l'état de traces ont été mesurés après un rinçage à l'eau pure de 50 l/m2 de surface et un trempage statique de 24 heures dans de l'eau pure. Valeurs basées sur la moyenne des données sur les extractibles métalliques issues de trois lots distincts de dispositifs µPod. L'analyse a été réalisée par ICP-MS. Les dispositifs n'ont pas été autoclavés.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
1 cycle d'autoclave de 60 min à 123 °C ; peut altérer les performances de la filtration. Recommandé uniquement en cas de contamination après utilisation.
Remarque sur l'analyse
Conductivité de l'eau produite à 25 °C : après autoclavage (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 litres par m2 (10 l/ft2) de superficie de média filtrant
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.