Documents
MTGR65010
Millipore
Filtre capsule Aervent® 50
pore size 0.2 μm
Synonyme(s) :
EPA Est. 041237-FRA-001
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Aervent®
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Aervent®
Paramètres
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
Technique(s)
gas filtration: suitable
Longueur
5.3 cm (2.1 in.)
Largeur
2.4 in.
Diamètre
6.2 cm (2.4 in.)
Surface de filtration
19.6 cm2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤1.0 mg
Matrice
Aervent®
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Point de bulle
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
Raccords
(3 mm (1/8 in.) NPT Inlet and Outlet)
Description générale
Les modules Prostak MF sont des dispositifs de filtration à flux tangentiel dans une configuration de plaque empilée avec séparateur de type V (à canaux ouverts). Une membrane microporeuse Durapore® en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) est collée des deux côtés de chaque plaque. Les plaques sont ensuite superposées en parallèle pour former des empilements.
Ce module de microfiltration Prostak à canaux ouverts présente une dimension de pores de 0,1 μm et une surface de filtration de 0,17 m2. PSVVAG021 est disponible en empilements de 2, ce qui le rend adapté aux systèmes de paillasse, pilote et à l'échelle de production.
Les modules peuvent être testés pour vérifier leur intégrité et stérilisés à la vapeur pendant 20 cycles.
Les modules Prostak MF doivent être utilisés avec un support, qui contrôle la déflexion et fournit des raccords sanitaires pour le raccordement à la tuyauterie externe. Les joints sanitaires fournis avec le module permettent un raccordement sans fuite entre le(s) module(s) et le support.
Application
Applications typiques
  • Évent stérile des récipients et des bonbonnes
  • Autoclavage des lignes de rupture de vide
  • Filtration stérilisante de petits volumes de fluides non aqueux
  • Filtration des gaz d'entrée et de sortie de petits fermenteurs
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
10 cycles d'autoclave de 30 min à 130 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : dans un mélange IPA/eau (70/30 %)
Rétention bactérienne
Rétention quantitative de 107 UFC/cm2de Brevundimonas diminuta (souche ATCC® 19146), conformément à la méthodologie ASTM F838-83
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : voir le guide sur la stérilisation à la vapeur et les procédures de test d'intégrité, ainsi que la première page du guide sur l'inspection visuelle
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany