MSHAS4510
Plaque de 96 puits Multiscreen®, membrane en esters de cellulose
pore size 0.45 μm, sterile
Synonyme(s) :
Plaque Multiscreen, esters de cellulose, Plaque de 96 puits, membrane en esters de cellulose
387,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
About This Item
387,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom wells
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polystyrene
Niveau de qualité
Description
Sterile, clear 96-well filter plate with 0.45 um pore size Mixed Cellulose Esters membrane for Solid-phase RIA, DNA Hybridization, ELISA & Protein Binding. Comes in a pack of 10.
Stérilité
sterile
Gamme de produits
MultiScreen®
Caractéristiques
lid
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Paramètres
50-250 μL sample volume (per well)
Technique(s)
ELISA: suitable
hybridization: suitable (DNA)
radioimmunoassay: suitable (solid-phase)
Surface de filtration
0.28 cm2
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Volume maximum des puits
300 μL
Volume de travail
50-250 μL
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Type de liaison
high binding surface
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Plaques de filtration HTS (plaques dont la référence commence par "MS")
- Les plaques MultiScreenHTS sont spécialement conçues pour les applications à haut débit sur les stations de travail automatisées. La manipulation est facilitée par des parois latérales rigides et de grandes surfaces sont prévues pour les étiquettes à codes-barres. Chaque puits est scellé individuellement pour empêcher toute contamination croisée durant l'incubation, et le drain peut être retiré pour accéder aux filtres. Les plaques de filtration sont disponibles pour les plateformes de 96 et 384 puits avec un large choix de membranes et de plastiques.
– La conception de la nouvelle plaque de filtration à haut débit MultiScreen HTS+ de Millipore limite l'adsorption non spécifique et réduit notamment la variabilité de l'intensité du signal et du bruit de fond dans les criblages biochimiques.
Plaques de filtration classiques (plaques dont la référence commence par "MA")
- La conception multi-puits d'origine se révèle utile dans de nombreuses applications qui nécessitent l'immersion du filtre dans une plaque d'analyse. Grâce à leur conception unique et à leur drain facile à retirer, ces plaques sont idéales pour les tests du type Elispot, PAMPA, criblage cellulaire (migration, invasion ou chimiotaxie) ou pour les utilisateurs de lecteurs de plaques TopCount.
Accessoire : support de filtration sous vide MultiScreenHTS
- Le support de filtration sous vide MultiScreenHTS a été conçu spécialement pour les plaques de filtration MultiScreenHTS. L'association des deux assure des caractéristiques de filtration optimales et une intégration fluide aux systèmes automatisés.
Plaques d'analyse Millicell
- En plus du format de plaque d'analyse traditionnel, les plaques de filtration sont également disponibles avec des plateaux de culture cellulaire permettant de faire croître et d'analyser des lignées cellulaires adhérentes et en suspension. Les cellules cultivées sur des plaques de filtration se différencient mieux que celles cultivées sur des substrats en plastique traditionnels, ce qui donne des résultats plus proches des conditions in vivo. Cette association plaque de filtration/plateau de culture peut être utilisée pour divers essais cellulaires, notamment les essais de criblage, de toxicité et de transport.
Application
Acides nucléiques
Protéines
Essais
Radionucléotides
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Protocoles
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Contenu apparenté
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.