Merck
Passer à
MSGVN2B50
Plaque de 96 puits Multiscreen®, membrane en PVDF hydrophile
pore size 0.22 μm, non-sterile
Synonyme(s) :
Plaque de 96 puits en PVDF, Plaque de 96 puits hydrophile
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
50 pkg
Date d'expédition estimée le17 juillet 2026DeMerck Life Science BV/SRL
1 520,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, white Barex® plate
Pore size:
0.22 μm pore size
Sterility:
non-sterile
Binding type:
low binding surface
1 520,00 €
Date d'expédition estimée le17 juillet 2026Détails
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
material
Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, white Barex® plate
description
Receptor binding assays on whole cells and cell fragments, protein kinase/phosphatase precipitation assays, bead/resin based assays
sterility
non-sterile
usage
Automated
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 50 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation), bead-based assay: suitable, ligand binding assay: suitable, low protein binding filtration: suitable, receptor binding assay: suitable
H
14.4 mm
L
127.8 mm
W
85.5 mm
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
application(s)
sample preparation
binding type
low binding surface
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Les plaques MultiScreen® HTS sont spécialement conçues pour les applications à haut débit sur les stations de travail automatisées. La manipulation est facilitée par des parois latérales rigides et de grandes surfaces sont prévues pour les étiquettes à code-barres. Chaque puits est scellé individuellement pour empêcher la moindre contamination pendant l'incubation, et le drain peut être retiré pour accéder aux filtres. Ces plaques de filtration sont disponibles en plateformes de 96 et 384 puits avec un large choix de membranes et de plastiques.
Application
La plaque de filtration MultiScreen® HTS GV, 0,22 μm, opaque, non stérile a été utilisée dans la technique d'immunoprécipitation et de bioluminescence "LIPS" (Luciferase Immunoprecipitation Systems).[1]
Legal Information
Barex is a registered trademark of INEOS Barex AG
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
MSHVN4BMSGVS2210MSGVN22
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
material
Durapore PVDF membrane, white Barex® plate, flat bottom wells
material
Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, white Barex® plate (co-polymer)
material
Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells
material
Durapore PVDF membrane, clear acrylic plate, flat bottom wells
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
Still not finding the right product?
Classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13