Principaux documents
MPGL04GK2
Milli-Q
Filtre Millipak® 40 Gamma Gold
Sterile 0.22 μm membrane filter for particulate-free and bacteria-free water at the point of dispense, For use with Alpha-Q, Milli-DI® and Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Synthesis / Plus / Gradient systems
Synonyme(s) :
Filtre Millipak® Gold
2 EA
363,00 €
363,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
2 EA
363,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
363,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
PVDF membrane
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pkg of 2 units
Fabricant/nom de marque
Millipak®
Paramètres
0.35 bar max. differential pressure at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure at 25 °C
Diam. du raccord d'entrée
1/4 in.
Diam. du raccord de sortie
1/4 in.
Impuretés
<0.5  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤1.5 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
male NPT inlet connection
outlet stepped hose barb (with bell)
Compatibilité
for use with Alpha-Q
for use with Milli-DI®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Plus
for use with Milli-Q® Reference
for use with Milli-Q® Synthesis
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Les produits à membrane Millipak® sont conçus pour les applications de filtration de routine en laboratoire. Les filtres Millipak® sont des produits haut de gamme à l'efficacité reconnue utilisés dans les systèmes de purification d'eau de laboratoire pour fournir de l'eau exempte de bactéries et de particules afin de répondre aux strictes exigences des applications scientifiques.
Application
Production d'eau exempte de bactéries et de particules adaptée aux méthodes de laboratoire où la maîtrise du développement bactérien est cruciale (cultures cellulaires, préparation de milieux microbiologiques…).
Caractéristiques et avantages
  • Les filtres membranes Millipak® sont constitués de membranes Durapore® en PVDF qui se caractérisent par un haut débit, un grand volume filtré, un faible taux d'extractibles et une large compatibilité chimique.
  • Ces produits sont stérilisés par rayonnement gamma pour assurer une protection supplémentaire contre le développement bactérien.
  • La membrane est supportée par un disque en plastique rigide traversé par des canaux. Cela permet un haut débit d'eau et une résistance aux variations de pression sans risque de rupture de la membrane.
  • Dotés d'une structure unique, les filtres membranes Millipak® sont constitués d'un simple empilement de disques qui minimise le volume mort et le relargage de particules.
  • À raccorder à la sortie du point de distribution d'eau, comme les POD des systèmes de purification d'eau Milli-Q®.
  • La cloche de protection protège l'eau des bactéries contaminantes présentes dans l'air pendant sa distribution.
  • Maintenance aisée : filtre facile à installer et à remplacer.
  • Présentation du dispositif : capsule Gamma Gold
  • Unité stérile.
  • Produit livré sous emballage hermétique et accompagné d'un certificat de qualité.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui adhère aux Good Manufacturing Practices (ou Bonnes Pratiques de Fabrication) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Applications : analyses de laboratoire classiques
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Mode d'empoi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 μm de grade stérilisant. Consulter la section "Utilisation du système" dans le guide d'utilisation de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore® qui répond aux critères d'un filtre "sans relargage de fibres" tels que définis par la règlementation fédérale américaine (21 CFR 210.3 (b) (6)).
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : en utilisant un dispositif stérilisé après un rinçage avec 200 ml et 24 heures d′immersion dans de l′eau à température ambiante contrôlée
Rétention bactérienne :
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 x 10⁷ UFC/cm² en utilisant la méthode ASTM® F838.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
  1. Is there an alternative to MPGL04GK2? We change filters every 3 months.
    1 answer
    1. •The replacement part for a MPGL04GK2 is item number MPGL04001, which is the non-sterilized version of this filter.
      • Apart from this, there does not seem to be a direct replacement.
      • Note that MPGL04001 is autoclavable and can withstand up to 3 cycles of autoclaving for 90 minutes at 123°C.