MPGL02GH2
Durapore® 0,22 µm, Capsule Millipak®
sterile
Synonyme(s) :
Filtre Millipak-20 stérile, 0,22 µm, raccords cannelés 1/4" avec cloche
+32 2 620 02 27ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Sélectionner une taille de conditionnement
About This Item
+32 2 620 02 27ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Niveau de qualité
Stérilité
irradiated
sterile
Gamme de produits
Millipak®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipak®
Paramètres
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.5 L/min flow rate at 1.75 bar (ΔP)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
10 L process volume
25 °C max. temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Surface de filtration
100 cm2
Diam. du raccord d'entrée
1/4 in.
Diam. du raccord de sortie
1/4 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤1 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm
Point de bulle
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Raccords
inlet hose barb
outlet hose barb (with bell)
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet with filling bell)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Application : bioprocédés
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Instructions d'utilisation : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration figurant dans le mode d'emploi des membranes Durapore®
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur
Informations légales
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Key aspects of single-use assembly qualification including quality by design (QbD), quality risk management (QRM) and operator handling and training.
Before adoption of single-use technologies in biomanufacturing, manufacturers must assess the risk to the drug product from potential leachables. This article highlights a general approach based on the United States Pharmacopeia (USP).