Principaux documents
MMTUGUIDE
Millipore
Guides MILLIFLEX OASIS® pour câbles électriques et tuyaux
for use with Milliflex Oasis® systems
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.51
Conditionnement
pack of 20 pieces (guides)
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex Oasis® systems
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le système de filtration MILLIFLEX OASIS® permet de simplifier et de sécuriser le processus de contrôle microbiologique, avec d'excellents niveaux de productivité, de fiabilité des résultats et de conformité règlementaire. La pompe MILLIFLEX OASIS® est une pompe à vide de nouvelle génération destinée à l'analyse de l'eau et de la biocharge en milieu pharmaceutique. Les guides aident à diriger les tuyaux de la pompe et les cordons électriques dans la zone de travail.
Application
La pompe de filtration Milliflex Oasis® peut être utilisée dans les tests de biocharge et l'analyse de la qualité de l'eau pour la bière, l'eau en bouteille, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.
Informations légales
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany