MMGASKTEZ
Kit de remplacement des joints de tête de filtration MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® head for EZ-FIT® filtration units, pkg of 5 units (per pack)
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.79
Produits recommandés
Matériaux
silicon
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 units (per pack)
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex Oasis® head for EZ-FIT® filtration units
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Le kit de joints de rechange pour la tête Milliflex Oasis® de l'unité de filtration EZ-Fit® est un accessoire complémentaire qui permet d'assurer la maintenance de la tête de filtration lorsque le besoin s'en fait sentir. L'unité de filtration EZ-Fit® est un dispositif de filtration jetable destiné aux tests de biocharge, conçu pour garantir un recouvrement microbien optimal. Les dispositifs de filtration stérilisés jetables simplifient le déroulement des opérations, font gagner du temps et donnent des résultats de dénombrement microbien extrêmement fiables. Le kit de joints pour la tête de filtration Milliflex Oasis® de l'unité de filtration EZ-Fit® contient les pièces de rechange nécessaires à cinq remplacements.
Application
Le kit de joints pour la tête Milliflex Oasis® de l'unité de filtration EZ-Fit® est un accessoire destiné à la pompe de filtration Milliflex Oasis® qui peut servir aux tests de biocharge et au contrôle de l'eau dans l'analyse de la bière, de l'eau en bouteille, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany