Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
5 units | Vérifier la disponibilité des articles du panier | 131,00 € |
A propos de cet article
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidermaterial
silicone
Quality Segment
packaging
pkg of 5 units
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® system
shipped in
ambient
General description
Le kit de joints pour la décontamination du circuit interne Milliflex Oasis® est un accessoire pour système de filtration. Le système de filtration Milliflex Oasis® offre une solution pour simplifier et sécuriser le processus du contrôle microbien avec une productivité, une conformité à la réglementation et une fiabilité des résultats maximales. La pompe est une pompe à vide de nouvelle génération destinée à l'analyse de l'eau et de la biocharge en milieu pharmaceutique. Le kit de décontamination Milliflex Oasis® sert à décontaminer l'intérieur de la pompe. Le kit de pièces de rechange pour la décontamination permet de maintenir le bon fonctionnement du kit de décontamination du circuit interne Milliflex Oasis® lorsque cela s'avère nécessaire.
Application
La pompe de filtration Milliflex Oasis® peut être utilisée dans les tests de biocharge et le contrôle de l'eau dans l'analyse de la bière, de l'eau en bouteille, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques.
Other Notes
- Cinq joints en U assurant l'étanchéité entre l'entonnoir et le kit
- Cinq joints toriques assurant l'étanchéité entre le kit et la pompe
Legal Information
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with Milliflex Oasis® system | compatibility for use with Milliflex Oasis® pumps | compatibility for use with Milliflex Oasis® system | compatibility for use with Milliflex Oasis® systems |
| packaging pkg of 5 units | packaging pack of 1 kit | packaging pack of 5 units | packaging pack of 1 sets |
| material silicone | material - | material silicone | material - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level SP1 | Quality Level SP2 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 |
| manufacturer/tradename Milliflex Oasis® | manufacturer/tradename Milliflex Oasis® | manufacturer/tradename Milliflex Oasis® | manufacturer/tradename Milliflex Oasis® |