Principaux documents
MIX0200BRKT4
Millipore
Support bracket for 200L mixer bag with 4" port
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
Matériaux
316L stainless steel
Niveau de qualité
Hauteur
55 cm (21.65 in.)
Largeur
21 cm (8.25 in.)