Principaux documents
DRUM0200L01
Millipore
Tambour en polyéthylène Mobius®
200L used with 3D bag assembly
Synonyme(s) :
Mobius® Polyethylene Drum, 200 L
1 EA
435,00 €
435,00 €
Date d'expédition estimée le10 septembre 2025Détails
Changer de vue
1 EA
435,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
435,00 €
Date d'expédition estimée le10 septembre 2025Détails
Niveau de qualité
Paramètres
200 L sample volume
Diamètre
56.90 cm (22.40 in.)
Poids
9.98 kg (22 lb)
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany