MC96U6
Millicell® Microwell Plates
600 µm U-bottom 96-well Hydrogel Plates, 5 pack, lid, skirt, Organoid and Spheroid Culture
Synonyme(s) :
3D Culture plates, microplates, microwell plates, multiwell plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene
round clear plastic bottom
Niveau de qualité
Description
Organoid and Spheroid Culture
PEG Hydrogel
Caractéristiques
lid
skirt
Number of Microwells- 55 (may vary up to 7% fewer)
specific plates for 3D cell culture
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Conditionnement
pack of 5 ×
Taille de la plaque/du plateau
96 well
Taille
600 μm , microwell
Volume de travail
200 μL
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- O-ring with meniscus breaking features: For homogeneous seeding
- Independent port: For medium change without disturbing the organoids
- Multiple microwell sizes: Accommodate any organoid type
- Biocompatible and cell repellent: For efficient aggregation of stem cells
- Water-based: Allowing diffraction-less imaging
- Tunable chemistry: For customization according to organoid needs
- No solid matrix needed
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Protocoles
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
Contenu apparenté
Explorez nos modèles précliniques, nos outils de culture cellulaire en 2D et 3D, nos essais cellulaires, nos réactifs, nos instruments et bien plus encore, pour favoriser le développement de médicaments à base d'anticorps.
Tools to accelerate preclinical studies in antibody drug development, from toxicity to immunogenicity, pharmacokinetics, pharmacodynamics, and efficacy.
Explore our preclinical models, tools for 2D and 3D cell culture, cell-based assays, reagents, instruments, and more to support antibody drug development.
Outils visant à accélérer les études précliniques dans le cadre du développement de médicaments à base d'anticorps, de la toxicité à l'immunogénicité, en passant par la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l'efficacité.