Principaux documents
SCM162
Sigma-Aldrich
Milieu de base DMEM/F-12 PLUS
Advanced DMEMF12 basal media used in low-serum or serum-free media formulations including stem cell and 3D organoid cell cultures.
Synonyme(s) :
Advanced DMEM/F12, Organoid Basal Media, Organoid Basal Media, DMEMF12, DMEM F12, Dulbecco′s Modified Eagle Medium/Ham′s F-12, Serum-Free Basal Media
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.71
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Description générale
Le milieu DMEM/F-12 PLUS est une formulation avancée du milieu de Eagle modifié de Dulbecco/milieu basal F-12 de Ham, qui peut être utilisée avec une grande variété de lignées cellulaires pour des applications qui nécessitent une supplémentation réduite ou nulle en sérum. Les lignées cellulaires cultivées dans le DMEM/F12 PLUS avec une quantité réduite de sérum présentent une croissance cellulaire équivalente ou supérieure, tout en conservant la même morphologie et la même fonction que dans des conditions à haute teneur en sérum. Les applications du milieu DMEM/F12 PLUS comprennent, mais sans s'y limiter :
• La culture de cellules primaires, de cellules souches et de lignées cellulaires dans des applications nécessitant un milieu à teneur réduite en sérum ou sans sérum.
• L'optimisation des transfections nécessitant des conditions réduites ou nulle en sérum.
• La production de milieu conditionné dans des conditions de sérum réduit ou sans sérum.
• Un milieu optimisé pour la culture et l'expansion de plusieurs organoïdes et tissus en 3D.
Le milieu DMEM/F12 PLUS est une formulation brevetée qui contient de la sérum albumine humaine (HSA), des lipides définis, des oligo-éléments, des produits chimiques et des protéines essentiels pour une croissance cellulaire optimale dans des conditions de sérum réduit. Le milieu contient un taux élevé de glucose et ne contient pas de L-glutamine ni de pénicilline-streptomycine.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Milieu basal DMEM/F-12 avancé utilisé dans les formulations de milieux à faible teneur en sérum ou sans sérum, notamment pour les cultures de cellules souches et de cellules organoïdes en 3D.
Qualité
Aspect (couleur) : Liquide transparent, rouge
Osmolalité : 290-330 mOsm
pH : 7,2 à 7,4
Stérilité : pas de croissance/test réussi
Endotoxines : <2 UE/ml
Mycoplasmes : négatif
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 et 8 °C. Avant utilisation, répartir en aliquotes de petits volumes pour éviter toute contamination. Conserver à l'abri de la lumière lorsqu'il n'est pas utilisé. Acclimater le milieu à température ambiante pendant 15 à 20 minutes avant utilisation. Ne pas réchauffer le milieu à 37 °C avant utilisation.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocoles
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
Contenu apparenté
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.