Documents
MAWP037P0
Millipore
Cassette pour l'analyse de la contamination des fluides, 37 mm, membrane en esters de cellulose, 0,8 µm, blanche, avec tampon absorbant épais
Colorimetric particle monitoring
Synonyme(s) :
Fluid monitors
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
eCl@ss :
32161002
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
cellulose (thick pad)
clear Tenite plastic (housing)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene (plugs)
Stérilité
non-sterile
Diam. du filtre
37 mm
Surface de filtration
9 cm2
Dimension de pores
0.8 μm pore size
Raccords
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
Application(s)
industrial qc
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les cassettes pour l'analyse de la contamination des fluides sont des supports filtres en plastique Tenite transparents et jetables, préassemblés avec des membranes en esters cellulosiques et des tampons absorbants en cellulose. Le filtre est scellé entre les sections de la cassette, un épais tampon en cellulose étant disposé sous le filtre afin de répartir uniformément l'échantillon sur l'ensemble de sa surface.
Le comptage originel moyen (COM ou ABC pour "Average Background Particle Count") est indiqué sur l'emballage de chaque cassette. Un tampon épais spécial supporte le filtre en cas de fort différentiel de pression.
Pour des cassettes pour l'analyse de la contamination des fluides appariées en poids, voir la référence MAWP037PM.
Composants (de haut en bas) :
  • Bouchon bleu (polyéthylène)
  • Dessus de la cassette (Tenite)
  • Filtre MF-Millipore, 0,8 μm, 37 mm (esters de cellulose)
  • Tampon absorbant épais, 34 mm (cellulose)
  • Dessous de la cassette (Tenite)
  • Bouchon rouge (polyéthylène)
Pièces de rechange
  • AAWP037P0 | Filtre membrane MF-Millipore, pores de 0,8 μm (la cassette se recharge avec les tampons absorbants pour l'analyse de la contamination des fluides)
  • AP30034P0 | Tampon absorbant épais, 34 mm
  • M000037P0 | Cassette pour l'analyse de la contamination des fluides, vide
Principe
Filtration sous vide
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tenite is a trademark of Eastman Chemical Company
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2