MABX8420
Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody, clone 503
suitable for lateral flow assay, suitable for ELISA
Synonyme(s) :
2019-nCoV, SARS-CoV
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
503, monoclonal
Technique(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
lateral flow assay: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
SARS coronavirus ... N(43740575)
Description générale
Spécificité
Description de la cible
Forme physique
Affinity Purification
Purified mouse monoclonal in buffer containing 10mM PBS with 0.1% P300, pH 7.4.
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable