Principaux documents
MABT401
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-lubricine/protéoglycane 4, clone 9G3
clone 9G3, from mouse
Synonyme(s) :
Proteoglycan 4, Lubricin, Megakaryocyte-stimulating factor, Superficial zone proteoglycan, Proteoglycan 4 C-terminal part
100 μG
458,00 €
458,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1643
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
458,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
458,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1643
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9G3, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRG4(10216)
Description générale
La lubricine/protéoglycane 4 est une protéine importante sécrétée dans les articulations qui joue un rôle clé dans la fonction articulaire, et constitue donc aussi un sujet de recherche dans le cadre des maladies articulaires. La lubricine/protéoglycane 4 est un lubrifiant de limite sécrété par la synovie qui protège le cartilage en contrôlant la croissance des cellules synoviales et en inhibant l'adhérence des cellules à la surface du cartilage. Au cours du développement, la lubricine/protéoglycane 4 agit également comme un facteur de croissance pour les lignées de cellules hématopoïétiques et endothéliales, et elle s'avère tout aussi importante pour son rôle de barrière et de lubrification de tissus comme ceux des yeux. La lubricine/protéoglycane 4 est fortement exprimée dans les articulations et à proximité des limites articulaires, mais on la trouve aussi dans le cerveau, le cœur, les poumons, les reins et d'autres tissus. La lubricine/protéoglycane 4 possède plusieurs isoformes dont l'expression cellulaire et tissulaire varie. Les isoformes C et D sont les plus largement exprimées. Enfin, en raison de ses effets sur les surfaces, la lubricine/protéoglycane 4 fait l'objet d'études en ingénierie des tissus et développement de cartilage artificiel pour traiter les maladies articulaires.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la lubricine/protéoglycane 4.
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter la lubricine/protéoglycane 4 dans du tissu cardiaque et hépatique humain.
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter la lubricine/protéoglycane 4 dans du tissu de cartilage articulaire [Elsaid, K.A., et al. (2012). Osteoarthritis and Cartilage. 20:940-948].
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter la lubricine/protéoglycane 4 dans du tissu de cartilage articulaire de rat [Jay, G.D., et al. (2012). Arthritis and Rheumatism. 64(4):940-948].
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter la lubricine/protéoglycane 4 dans du cartilage articulaire de rat
(manuscrit en préparation).
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la lubricine/protéoglycane 4 dans de la lubricine purifiée de synovie de patients (manuscrit en préparation).
L'utilisation de cet anticorps anti-lubricine/protéoglycane 4, clone 9G3, est validée en western blotting et immunohistochimie sur coupes en paraffine pour la détection de la lubricine/protéoglycane 4.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur une protéine lubricine purifiée.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,02 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la lubricine/protéoglycane 4 dans 1 µg de protéine lubricine purifiée.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 220 kDa. Le poids moléculaire théorique (calculé) de cette protéine est de 151 kDa, de nombreuses isoformes étant observées autour de 145 kDa, et ce poids peut augmenter du fait de la glycosylation.
Forme physique
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Elizabeth Feeney et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 37(5), 1071-1079 (2019-03-13)
The objective of this study was to examine temporal variations in synovial fluid composition and lubrication following articular fracture. Post-traumatic osteoarthritis (PTOA) was induced by creating an osteochondral fracture in the middle carpal joint of four horses while the contralateral
R M Irwin et al.
Osteoarthritis and cartilage, 28(4), 492-501 (2020-02-28)
Viscosupplementation has been used for decades to treat mild to moderate osteoarthritis, yet it is unknown if the lubricating function of different pathological synovial fluids (SF) vary, or if they respond differentially to viscosupplementation. The objectives of this study were
Tryptase I? regulation of joint lubrication and inflammation via proteoglycan-4 in osteoarthritis.
Das, et al.
Nature Communications, 14, 1910-1910 (2023)
Amy C Madl et al.
ACS applied materials & interfaces, 14(16), 18016-18030 (2022-04-14)
Dry eye disease (DED) affects more than 100 million people worldwide, causing significant patient discomfort and imposing a multi-billion-dollar burden on global health care systems. In DED patients, the natural biolubrication process that facilitates pain-free blinking goes awry due to
Zhong Li et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 9(21), e2105909-e2105909 (2022-04-19)
Diseases of the knee joint such as osteoarthritis (OA) affect all joint elements. An in vitro human cell-derived microphysiological system capable of simulating intraarticular tissue crosstalk is desirable for studying etiologies/pathogenesis of joint diseases and testing potential therapeutics. Herein, a