MABS466
Anti-Trpv4 Antibody, clone 1B2.6
clone 1B2.6, from mouse
Synonyme(s) :
Trpv4, Transient receptor potential cation channel subfamily V member 4, TrpV4, Osm-9-like TRP channel 4, OTRPC4, Transient receptor potential protein 12, TRP12, Vanilloid receptor-like channel 2, Vanilloid receptor-like protein 2, VRL-2, Vanilloid recep
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B2.6, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRPV4(59341)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Trpv4 in 10 µg of SK-MEL-28 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable