MABS2239
Anti-CXCL9 Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
hamster
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A6.9.9, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 14.44 kDa
observed mol wt ~14 kDa
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgGκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cxcl9(17329)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with murine recombinant CXCL9/MIG protein.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected recombinant murine CXCL9/MIG protein.
Tested Applications
Neutralizing Analysis: A representative lot detected CXCL9 in Neutralizing applications (Christen, U., et. al. (2003). J Immunol. 171(12):6838-45; Tajfirouz, D., et. al. (2017). Virology. 506:7-13).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable