MABS2028
Anti-Vitamin D receptor Antibody, clone 9A7
clone 9A7, from rat
Synonyme(s) :
VDR, 1, 25-dihydroxyvitamin D3 receptor, Nuclear receptor subfamily 1 group I member 1
Produits recommandés
Source biologique
rat
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9A7, monoclonal
Espèces réactives
chicken, rat, porcine, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
chicken ... Vdr(395988)
human ... VDR(7421)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Vitamin D receptor in human skin and human breast cancer tissue sections.
Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Vitamin D receptor in MCF-7 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité