SAB5600094
Anti-25-OH Vitamin D3 antibody, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM3, purified immunoglobulin
460,00 €
About This Item
460,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM3, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Technique(s)
ELISA: 0.5-1.5 ng/mL
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable