MABS1927
Anti-CD173 and CD174 Antibody, clone BRIC 231
clone BRIC 231, from mouse
Synonyme(s) :
Fucosylated histo-blood group antigens H type 2/Lewis Y, Clone BRIC 231
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BRIC 231, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FUT4(2526)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD173 CD174 in Flow Cytometry applications (Cao, Y., et. al. (2001). Glycobiology. 11(8):677-83).
Signaling
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected CD173 CD174 in KG1 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1