Principaux documents
MABS1327
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-podocalyxine (GP135), clone 3F2:D8
clone 3F2:D8, from mouse
Synonyme(s) :
Podocalyxin-like protein 1, GP1345, PC, PC-like protein 1, PCLP-1, cPCLP1
200 μL
373,00 €
373,00 €
Date d'expédition estimée le11 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μL
373,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
373,00 €
Date d'expédition estimée le11 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F2:D8, monoclonal
Espèces réactives
canine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PODXL(5420)
Description générale
La podocalyxine (UniProt : Q52S86 ; également connue sous les noms de Gp135, protéine de type podocalyxine 1, PC, protéine de type PC 1, PCLP-1, et cPCLP1) est codée par le gène PODXL (aussi dénommé PCLP ou PCLP1) (identifiant du gène : 482252) chez les espèces canines. La protéine GP135 est une protéine membranaire apicale exprimée dans les cellules épithéliales MDCK polarisées. Un certain niveau d'expression est également observé dans le cœur, le poumon, le cortex rénal et la moelle rénale, ainsi que le muscle. Cette protéine possède un domaine extracellulaire (a.a. 23-474), un domaine hélicoïdal (a.a. 475-495) et un domaine cytoplasmique (a.a. 496-571). Il a été montré que son domaine cytoplasmique est essentiel au ciblage de la membrane apicale et à la tubulogenèse rénale. La protéine GP135 est impliquée dans la régulation de la morphologie cellulaire et de l'adhérence, ainsi que dans la progression du cancer. Elle agit comme une molécule anti-adhésive qui maintient une voie de filtration ouverte entre les pédicelles voisins du podocyte par répulsion de charges. Elle peut aussi agir comme une molécule pro-adhésive, en renforçant l'adhérence des cellules aux ligands immobilisés et en augmentant ainsi la vitesse de migration et les contacts cellule-cellule de manière intégrine-dépendante. La protéine GP135 serait également impliquée dans la formation d'un sous-domaine apical de la membrane plasmique pour mettre en place la polarisation épithéliale initiale et la formation des lumières apicales durant la tubulogenèse rénale. Elle se situe au même endroit que les filaments d'actine, l'ezrine et SLC9A3R1, en points localisés au niveau de la surface cellulaire apicale où se forment les microvillosités. La protéine GP135 subit une N-glycosylation et une O-glycosylation.
Spécificité
Le clone 3F2:D8 détecte la podocalyxine dans les cellules MDCK (cellules de rein de chien Madin-Darby).
Immunogène
Cellules de rein de chien Madin-Darby (MDCK) intactes.
Épitope : domaine extracellulaire
Application
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la podocalyxine (GP135) dans du lysat de cellules MDCK traitées au iodoacétamide.
Analyse par dosage radio-immunologique : Un lot représentatif a permis de détecter la podocalyxine (GP135) dans des applications de dosage radio-immunologique (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87).
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a permis de détecter la podocalyxine (GP135) dans des applications d'immunofluorescence (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/100e d'un lot représentatif a permis de détecter la podocalyxine (GP135) dans des cellules MDCK (avec la permission du Dr Tzuu-Shuh Jou, M.D., Ph.D., Institut universitaire de médecine clinique, Faculté de médecine, Université nationale de Taïwan).
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif a permis de détecter la podocalyxine (GP135) dans des applications d'immunocytochimie (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter la podocalyxine (GP135) dans des applications de western blotting (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Analyse par immunoprécipitation : Un lot représentatif a permis de détecter la podocalyxine (GP135) dans des applications d'immunoprécipitation (Ojakian, G.K., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(6 Pt 1):2377-87; Cheng, H.Y., et. al. (2005). J Am Soc Nephrol. 16(6):1612-22).
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-podocalyxine (GP135), clone 3F2:D8 (réf. MABS1327), est un anticorps monoclonal de souris qui détecte la podocalyxine (GP135) et qui a été testé en immunocytochimie, immunofluorescence, immunoprécipitation, dosage radio-immunologique et western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules MDCK.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1000e de cet anticorps a permis de détecter la podocalyxine (GP135) dans du lysat de cellules MDCK.
Description de la cible
Poids réel (observé) : 180 kDa, poids théorique (calculé) : 59,91 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Forme physique
Format : purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gawoon Shim et al.
Nature communications, 15(1), 2938-2938 (2024-04-06)
Epithelial tissues sheath organs and electro-mechanically regulate ion and water transport to regulate development, homeostasis, and hydrostatic organ pressure. Here, we demonstrate how external electrical stimulation allows us to control these processes in living tissues. Specifically, we electrically stimulate hollow
Christin Hanke-Gogokhia et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35(7), e21689-e21689 (2021-06-05)
Knockout of the chloride channel protein 2 (CLC-2; CLCN2) results in fast progressing blindness in mice. Retinal Pigment Epithelium (RPE) and photoreceptors undergo, in parallel, rapid, and profound morphological changes and degeneration. Immunohistochemistry and electron microscopy of the outer retina
Qiao Zhang et al.
Current biology : CB, 29(17), 2826-2839 (2019-08-14)
The nucleoskeleton and cytoskeleton are important protein networks that govern cellular behavior and are connected together by the linker of nucleoskeleton and cytoskeleton (LINC) complex. Mutations in LINC complex components may be relevant to cancer, but how cell-level changes might
Arun A Chandrakumar et al.
The Journal of cell biology, 220(7) (2021-06-16)
Rab11 GTPase proteins are required for cytokinesis, ciliogenesis, and lumenogenesis. Rab11a is critical for apical delivery of podocalyxin (PODXL) during lumen formation in epithelial cells. SH3BP5 and SH3BP5L are guanine nucleotide exchange factors (GEFs) for Rab11. We show that SH3BP5
Ye Gu et al.
iScience, 27(5), 109272-109272 (2024-05-06)
For a long time, myeloid-derived suppressor cells (MDSCs) dilated in circulation system of colorectal cancer (CRC) patients have been puzzling clinicians. Various evidence shows that MDSCs constitute the bulk of immunosuppression in CRC, which is related to tumor growth, adhesion