MABS1145
Anti-3-PGDH Antibody, clone TK-08 13A8
clone TK-08 13A8, from mouse
Synonyme(s) :
D-3-phosphoglycerate dehydrogenase, 3-PGDH
296,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
About This Item
296,00 €
Date d'expédition estimée le11 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TK-08 13A8, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PHGDH(26227)
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected 3-PGDH in human salivary gland tissue sections.
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 3-PGDH in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable