Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
MAB4360
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-TRA-1-60, clone TRA-1-60
Anti-TRA-1-60 Antibody, clone TRA-1-60
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
clone TRA-1-60, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Marqueur TRA-1-60
100 μG
569,00 €
569,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
569,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
569,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TRA-1-60, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Entrée
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PODXL(5420)
Catégories apparentées
Description générale
Les cellules de carcinome embryonnaire (CE) humain sont les cellules souches des tétracarcinomes ; ce sont des constituants déterminants des tumeurs germinales (GCT). Elles expriment plusieurs antigènes glycoprotéiques de haut poids moléculaire qui sont sous-régulés lors de la différenciation. L'un de ces antigènes, défini par l'anticorps monoclonal TRA-1-60, peut être détecté dans le sérum de patients atteints de tumeurs des cellules germinales (TCG) et constitue un complément utile aux marqueurs sériques établis que sont l'hormone gonadotrophine chorionique humaine et l'α-fœtoprotéine, en particulier pour les patients chez lesquels les niveaux sériques de ces deux marqueurs sont peu élevés.
Spécificité
Cet anticorps réagit avec l'antigène TRA-1-60 qui est exprimé à la surface des cellules souches de tétracarcinome (CE) humain, des cellules germinales embryonnaires (GE) humaines et des cellules souches embryonnaires (SE) humaines. Aucune immunoréactivité n'a été observée vis-à-vis des cellules CE, GE ou SE murines. Les anticorps monoclonaux anti-TRA-1-60 et anti-TRA-1-81 (MAB4381) reconnaissent tous deux des antigènes qui sont associés à un protéoglycane de la matrice extracellulaire. L'anticorps TRA-1-60 réagit avec un épitope sensible à la sialidase ; l'anticorps TRA-1-81 quant à lui réagit avec un épitope inconnu de la même molécule.
Immunogène
Lignée cellulaire de carcinome embryonnaire humain 2102Ep.
Application
Cet anticorps anti-TRA-1-60, clone TRA-1-60, a été validé pour une utilisation en WB, FC, IF, IP et IC pour la détection de la protéine TRA-1-60.
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Immunofluorescence : Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en IF.
Western blotting : Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en WB.
Immunoprécipitation : Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en IP.
Immunohistochimie : Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en IH.
Cytométrie en flux : Suggestion de gamme de départ : 10-20 µg/ml.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Différenciation précoce et cellules pluripotentes
Description de la cible
235/410 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgM monoclonale de souris purifiée liquide, dans un tampon contenant 0,05 M de phosphate de potassium, 0,3 M de NaCl à pH 8,0, et 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cellules entières NTERA-2 cl.D1 (cellules souches pluripotentes dérivées d'un tératocarcinome et considérées comme les homologues malignes des cellules souches embryonnaires humaines)
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sriram Bandi et al.
Journal of cell science, 125(Pt 5), 1274-1283 (2012-02-22)
Understanding the identity of lineage-specific cells arising during manipulations of stem cells is necessary for developing their potential applications. For instance, replacement of crucial functions in organ failure by transplantation of suitable stem-cell-derived cells will be applicable to numerous disorders
Tomoko Andoh-Noda et al.
Molecular brain, 8, 31-31 (2015-05-28)
Rett syndrome (RTT) is one of the most prevalent neurodevelopmental disorders in females, caused by de novo mutations in the X-linked methyl CpG-binding protein 2 gene, MECP2. Although abnormal regulation of neuronal genes due to mutant MeCP2 is thought to
Mahdieh Jadaliha et al.
PloS one, 7(6), e38532-e38532 (2012-06-23)
Analysis of gene expression to define molecular mechanisms and pathways involved in human embryonic stem cells (hESCs) proliferation and differentiations has allowed for further deciphering of the self-renewal and pluripotency characteristics of hESC. Proteins associated with hESCs were discovered through
Glycan stem-cell markers are specifically expressed by spermatogonia in the adult non-human primate testis.
Muller, T; Eildermann, K; Dhir, R; Schlatt, S; Behr, R
Human Reproduction null
Guanghua Yang et al.
BMC biology, 11, 86-86 (2013-07-23)
Human pluripotent stem cells (hPSCs) hold great promise for applications in regenerative medicine. However, the safety of cell therapy using differentiated hPSC derivatives must be improved through methods that will permit the transplantation of homogenous populations of a specific cell
Articles
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Good Ab
    Worked well in cell sorting, showed consistent results