MABN2485
Anti-Cdc42 Antibody, clone 28-10
clone 28-10, from mouse
Synonyme(s) :
Cell division control protein 42, Suppressor of RHO3 protein 2
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
28-10, monoclonal
Espèces réactives
yeast, human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDC42(998)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Cdc42 in Immunocytochemistry applications (Wu, H., et. al. (2010). Mol Cell Biol. 30(21):5207-17).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cdc42 in HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité