MABN2429M
Anti-GARP Antibody, clone 4B1
clone 4B1, from mouse
Synonyme(s) :
Cyclic nucleotide-gated cation channel beta-1, Cyclic nucleotide-gated cation channel 4, CNG channel 4, CNG-4, CNG4, Cyclic nucleotide-gated cation channel gamma, Cyclic nucleotide-gated cation channel modulatory subunit, Cyclic nucleotide-gated channel
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B1, monoclonal
Espèces réactives
bovine, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LRRC32(2615)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected GARP in Immunofluorescence applications (Zhang, Y., et. al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt 8):1192-200).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected GARP in Immunoprecipitation applications (Conley, S.M., et. al. (2010). Adv Exp Med Biol. 664:63-70).
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GARP in mouse retinal tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1