MABN224
Anti-Thorase Antibody, clone 9G7.1
clone 9G7.1, from mouse
Synonyme(s) :
ATPase family AAA domain-containing protein 1, Thorase
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9G7.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATAD1(84896)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Thorase in 10 µg of human lymph node tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable