MABN160
Anticorps anti-synténine-1, clone 4F4.1
clone 4F4.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Syntenin-1, Melanoma differentiation-associated protein 9, MDA-9, Pro-TGF-alpha cytoplasmic domain-interacting protein 18, TACIP18, Scaffold protein Pbp1, Syndecan-binding protein 1
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F4.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SDCBP(6386)
Description générale
Immunogène
Application
Neurosciences
Signalisation du développement
Qualité
Analyse par western blotting : Une concentration de 1,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la synténine-1 dans 10 µg de lysat de cellules HEK293.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable