MABN1537
Anti-TDO2 Antibody, clone 7A6.1
clone 7A6.1, from mouse
Synonyme(s) :
Tryptophan 2, 3-dioxygenase, TDO, TO, TRPO, Tryptamin 2, 3-dioxygenase, Tryptophan oxygenase, Tryptophan pyrrolase, Tryptophanase
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7A6.1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TDO2(6999)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TDO2 in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable