MABF509
Anti-CD115 (c-fms) Antibody (mouse), PE, clone AFS98
clone AFS98, 0.2 mg/mL, from rat
Synonyme(s) :
Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, CSF-1 receptor, CSF-1-R, CSF-1R, M-CSF-R, Proto-oncogene c-Fms, CD115, CSF1-R
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AFS98, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Csf1R(12978)
Description générale
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD115 (c-fms) in one million C57Bl/6 peripheral blood cells.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable