Principaux documents
R262501
(4-ISOPROPOXY-PHENYL)-((PYRIDINE-4-CARBONYL)-HYDRAZONO)-ACETIC ACID
AldrichCPR
R262501-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R262501-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H17N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.343
Numéro MDL:
29,20 €