MABF2804
Anti-Reticular fibroblasts Antibody, clone ER-TR7
Synonyme(s) :
Fibroblast marker
128,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
About This Item
128,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ER-TR7, monoclonal
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotype
IgG2a
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunohistochemistry in Mouse thymus tissue sections.
Immunohistochemistry Applications: A 1:50 dilution of this antibody detected reticular fibroblasts in frozen section of Mouse thymus tissue.
Tested applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Reticular fibroblasts clone ER-TR7 in Immunofluorescence applications (Van Vliet, E., et al. (1984). Eur J Immunol. 14(6):524-9; Nolte, M.A., et al. (2003). J Exp Med. 198(3):505-12; Sixt, M., et al. (2005). Immunity. 22(1):19-29; Link, A., et al. (2007). Nat Immunol. 8(11):1255-65; Odaka, C., et al. (2009). J Histochem Cytochem. 57(4):373-82; Schiavinato, A., et al. (2021). Eur J Immunol. 51(9):2345-2347).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Reticular fibroblasts clone ER-TR7 in Immunohistochemistry applications (Van Vliet, E., et al. (1984). Eur J Immunol. 14(6):524-9; Nolte, M.A., et al. (2003). J Exp Med. 198(3):505-12; Sixt, M., et al. (2005). Immunity. 22(1):19-29; Link, A., et al. (2007). Nat Immunol.;8(11):1255-65; Odaka, C., et al. (2009). J Histochem Cytochem. 57(4):373-82; Schiavinato, A., et al. (2021). Eur J Immunol. 51(9):2345-2347).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable