MABF2055
Anti-IDO-2 Antibody, clone 4-3
clone 4-3, from mouse
Synonyme(s) :
Indoleamine 2, 3-dioxygenase 2, Indoleamine 2, 3-dioxygenase-like protein 1, Indoleamine-pyrrole 2, 3-dioxygenase-like protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4-3, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ido2(209176)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IDO-2 in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1