MABF1967B
Anti-RABV Glycoprotein Antibody, biotinylated Antibody, serum free Antibody, clone D1-25
Synonyme(s) :
Glycoprotein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
D1-25, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 58.56 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
Espèces réactives
rabies virus
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité