MABS65
Anti-Insulin Receptor Antibody, beta subunit, clone CT-3
clone CT-3, from mouse
Synonyme(s) :
CD220 antigen, insulin receptor
429,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
About This Item
429,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CT-3, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat (demonstrated by independent lab), human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... INSR(3643)
mouse ... Insr(16337)
rat ... Insr(24954)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Insulin receptor beta subunit on 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable