MABE340-AF555
Anti-MDM2 Antibody, clone IF2, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone IF2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonyme(s) :
E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2, Double minute 2 protein, Hdm2, Oncoprotein Mdm2, p53-binding protein Mdm2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 555
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IF2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MDM2(4193)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
The unconjugated antibody (Cat. Nos. MABE340 & OP46) is shown to be suitable also for immunohistochemistry and Western blotting applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Apoptosis - Additional
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected MDM2 in HepG2 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2